Principaux documents
81003N
Sigma-Aldrich
Sérum albumine bovine Probumin®, de qualité universelle
≥98%, USA Origin, Tested for IgG , ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
Synonyme(s) :
Sérum albumine bovine Probumin® universelle, Albumine, Fraction V, Sérum albumine bovine, Sérum de bovin
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41141801
eCl@ss :
32011401
Nomenclature NACRES :
NA.25
Nom du produit
Sérum albumine bovine Probumin®, de qualité universelle, pkg of 10 g
Source biologique
bovine serum
Niveau de qualité
Essai
≥98% (purity)
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Poids mol.
apparent mol wt 66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pkg of 10 g
Fabricant/nom de marque
Probumin®
Origine
USA origin
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Perte
≤5%
Plage de pH
5.0-5.4
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
Traces de cations
Na: 0.0-5.0 mg/g
Activité étrangère
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Description générale
Cette sérum albumine bovine en poudre est fabriquée selon un procédé de fractionnement par choc thermique breveté, avec de l'acide caprylique comme stabilisant de l'albumine. Il s'agit d'une qualité très régulière, largement utilisée dans une multitude de dosages immunologiques et d'applications de culture cellulaire ou de fermentation microbiologique. Cette sérum albumine bovine est pauvre en sodium et en chlorures, et riche en monomères. Sa pureté spécifiée est supérieure ou égale à 98 %, la valeur habituelle étant de 100 %.
Informations légales
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Les différentes qualités de la sérum albumine bovine Probumin® se distinguent par leur mode de production. Les expressions du type ‘de qualité « diagnostic »’ ou ‘de qualité « vaccin »’ dans le nom des produits indiquent uniquement que ces produits sont généralement utilisés par des clients travaillant sur ces applications. Nous n'avons pas qualifié chacun de nos produits pour l'ensemble des applications possibles. Nous recommandons aux utilisateurs de qualifier les qualités de BSA Probumin® dans les conditions ainsi qu'avec les réactifs et les contraintes propres à leurs activités.
Produit exclusivement destiné à la fabrication d'autres substances (FFMU, for further manufacturing use). Ne convient pas à la consommation humaine ou animale.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3