8.07291
Ethylene glycol monophenyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethylene glycol monophenyl ether, 2-(Phenoxy)ethanol, Phenylcellosolve, Monophenyl glycol, Phenyl glycol
About This Item
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.04 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
535 °C (DIN 51794)
Puissance
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.4-9.0 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (23 °C, 10 g/L in H2O)
pb
244-250 °C/1013 hPa
Pf
13 °C
Température de transition
flash point 121 °C (DIN 51758)
Solubilité
24 g/L
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.108
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup