Merck
8.01366
Acetaldehyde diethyl acetal
for synthesis
Synonyme(s) :
Acetaldehyde diethyl acetal, Acetal, 1,1-Diethoxyethane, Diethyl acetal
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3CH(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.17
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
203-310-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
20.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
230 °C
potency
4570 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-10.4 % (v/v)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
transition temp
flash point -21 °C
solubility
46 g/L
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C(OCC)C)CC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Exploration of New Biomass-Derived Solvents: Highlights the application of acetaldehyde diethyl acetal in carboxylation reactions, demonstrating its potential as a sustainable solvent in synthetic organic chemistry, thereby contributing to green chemistry advancements (Gevorgyan et al., 2020).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.826 - 0.830
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde diethyl acetal
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°C)
< 20 °C - closed cup
Point d'éclair (°F)
<68.0 °F - closed cup