70899
Ni-NTA Buffer Kit
Synonyme(s) :
Buffer Kit for Ni-NTA, Ni-NTA Buffer
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Niveau de qualité
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Description générale
Composants
•125 ml4X Ni-NTA Wash Buffer
•50 ml4X Ni-NTA Elute Buffer
Avertissement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable