613551
TMEM16A Inhibitor, T16Ainh-A01
The TMEM16A Inhibitor, T16Ainh-A01 controls the biological activity of TMEM16A.
Synonyme(s) :
TMEM16A Inhibitor, T16Ainh-A01, ANO1 Inhibitor, T16Ainh-A01, 2-(5-ethyl-4-hydroxy-6-methylpyrimidin-2-ylthio)-N-(4-(4-methoxyphenyl)thiazol-2-yl)acetamide, TMEM16A antagonist, T16Ainh-A01
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H20N4O3S2/c1-4-14-11(2)20-18(23-17(14)25)28-10-16(24)22-19-21-15(9-27-19)12-5-7-13(26-3)8-6-12/h5-9H,4,10H2,1-3H3,(H,20,23,25)(H,21,22,24)
Clé InChI
QSIYTNYMBWYHAA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Namkung, W., et al. 2011., J Biol Chem. in press.
Namkung, W., et al. 2011., FASEB J. in press.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable