596105
THIOLYTE® Monobromobimane Reagent, Fluorescent Labeling Compound
Synonyme(s) :
THIOLYTE® MB Reagent, MBB
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
acetonitrile: 13 mg/mL
methanol: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
BrCc1[n]2[n]([c](c1C)=O)[c](c(c2C)C)=O
InChI
1S/C10H11BrN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3
Clé InChI
AHEWZZJEDQVLOP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Zangerle, L., et al. 1992. J. Neurochem.59, 181.
Agarwal, R. and Burke, M. 1991. Arch. Biochem. Biophys.290, 1.
Martin, R.L., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 11768.
Bonet, A., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.152, 1.
Chinn, P.C. 1985. Fed. Proc.44, 1620.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable