567333
SNAPtide Botulinum Toxin A Substrate, Fluorogenic
≥90% (HPLC), lyophilized, FRET substrate, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Botulinum Toxin Assay
About This Item
Produits recommandés
product name
SNAPtide Botulinum Toxin A Substrate, Fluorogenic, SNAPtide Botulinum Toxin A Substrate, Fluorogenic, is a synthetic peptide that acts as a FRET substrate with the fluorophore o-aminobenzoic acid and the acceptor chromophore 2,4-dinitrophenol (DNP).
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Fluorescence
λex ~326 nm
λem ~423 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Substrate for the native botulinum toxin
Avertissement
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Schiavo, G., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 23784.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable