5.04045
Focal Adhesion Kinase Inhibitor III
Synonyme(s) :
Focal Adhesion Kinase Inhibitor III, N-(4- tert-Butylbenzyl)-1,5-dimethyl-1,5-dihydropyrazolo[4,3-c][2,1]benzothiazin-8-amine-4,4-dioxide, FAK Inhibitor III
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
FAK
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable