Documents
4.80659
SAFC
Sodium hydroxide solution
25% (low iron), EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
About This Item
Code UNSPSC :
12352305
product name
Solution d'hydroxyde de sodium (25 %) à faible teneur en fer, EMPROVE® EXPERT
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
Densité
1.28 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Description générale
EMPROVE® EXPERT
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalinité totale, calcul sous forme de NaOH) 24,8 à 25,2 % Identité test réussi Apparence de la solution test réussi Carbonate (Na₂CO₃)≤ 0,6 % Chlorure (Cl)≤ 50 ppm Sulfate (SO₄)≤ 30 ppm Métaux lourds (Pb)≤ 5 ppm Al (aluminium)≤ 10 ppm Fe (fer)≤ 1,0 ppm Solvants résiduels (ICH Q3C)...exclus du procédé de production Filtration sur filtre 0,2 µm
Ce produit a été fabriqué à partir de pastilles d'hydroxyde de sodium de qualité Ph. Eur, BP, JP, NF et d'eau pour injection de qualité USP qui est conforme aux spécifications de l'eau hautement purifiée de la Ph. Eur.
Les spécifications concernant les impuretés élémentaires ont été définies conformément à la directive Q3D de l'ICH (Guideline for Elemental Impurities). Il est peu probable que des éléments des classes 1 à 3 soient présents au-dessus de la limite de l'option 1 de la directive Q3D de l'ICH, sauf indication contraire signalée par le symbole *.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable