475879
Monastrol
A potent, cell-permeable, non-tubulin-interacting mitosis inhibitor.
Synonyme(s) :
Monastrol, 4-(3-Hydroxyphenyl)-6-methyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydro-4H-pyrimidin-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, Eg5 Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C14H16N2O3S/c1-3-19-13(18)11-8(2)15-14(20)16-12(11)9-5-4-6-10(17)7-9/h4-7,12,17H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,20)/t12-/m0/s1
Clé InChI
LOBCDGHHHHGHFA-LBPRGKRZSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mitotic kinesin Eg5
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Mayer, T.U., et al. 1999. Science286, 971.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable