Documents
474422
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside
Substrate for the fluorogenic assay of α-D-galactosidase.
Synonyme(s) :
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside, 4-MU-α-D-Gal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Impuretés
≤100 ppm 4-methylumbelliferone
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMF: 50 mg/mL
Fluorescence
λex 360 nm
λem 440 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3
Clé InChI
YUDPTGPSBJVHCN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Substrate for the fluorogenic assay of α-D-galactosidase.
Substrate for the fluorogenic assay of α-D-galactosidase. Excitation maximum: ~360 nm; Emission maximum: ~440 nm.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Unstable in solution; reconstitute just prior to use. Solubilization in DMF is preferred, as background fluorescence will increase if solubilized in H₂O.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable