Principaux documents
1.93685
Supelco
di-Sodium tartrate dihydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
di-Sodium tartrate dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4Na2O6 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
Clé InChI
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Catégories apparentées
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable