Documents
1.93420
Supelco
Benzoic acid
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Benzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Code UNSPSC :
12352106
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.93420.0521: 500 g, Minimum order quantity: 12
1.93420.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable