Documents
1.93260
Supelco
Potassium chromate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Potassium chromate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CrK2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clé InChI
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.93260.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable