Principaux documents
1.51905
Supelco
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
LiChrospher® 100 NH2 (5µm) Hibar® RT 150-4.6, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L8
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Ampleur du marquage
4.6% Carbon loading
Paramètres
400 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Colonne, L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
NH2 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit
Description générale
HPLC column
Informations légales
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany