Merck
1.24802
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
for biochemistry
Synonyme(s) :
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochlorid, 5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9NO3 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.13 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
226-679-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
solid
mp
150-156 °C
solubility
100 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]CC(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting range: 150 - 156 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: conforms
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable