1.14723
Halogen lamp
for use with SPECTROQUANT® SQ 118
About This Item
Produits recommandés
Compatibilité
for use with SPECTROQUANT® SQ 118
Température de stockage
2-30°C
Description générale
SQ 118 Spectroquant®
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany