1.12144
Disulfine blue VN 150 (C.I.42045)
for surfactant tests
Synonyme(s) :
Disulfine blue VN 150 (C.I.42045)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Composition
dye content, ≥40% spectrophotometric assay
Perte
≤7% loss on drying, 110°C
pH
6.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
290 °C (decomposition)
Solubilité
210 g/L
Masse volumique apparente
600 kg/m3
λmax
637-640 nm in water
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C27H32N2O6S2.Na/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-18-17-24(36(30,31)32)19-26(25)37(33,34)35;/h9-19H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
Clé InChI
SJEYSFABYSGQBG-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 637 - 640 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): ≥ 800
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 7 %
Suitability for surfactant tests: passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable