Principaux documents
1.09629
Supelco
tert-Butanol
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
tert-Butanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-889-7
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
ACS reagent
for analytical purposes
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
40.7 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
490 °C
Limite d'explosivité
2.3-8.0 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.01% Aldehydes and ketones (as formaldehyde)
≤0.1% Water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
pb
81-83 °C/1013 hPa
Pf
24-25 °C
Température de transition
flash point 14 °C
Densité
0.78 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Clé InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants de qualité EMSURE conviennent à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés dans les applications de laboratoire réglementées et particulièrement exigeantes. EMSURE propose les meilleures spécifications de produit et les plus étoffées du monde. Nous pouvons vous assurer que notre gamme EMSURE est conforme à l′ACS, à la partie consacrée aux réactifs de la Pharmacopée européenne (Réact. Ph. Eur) et aux normes ISO.
Application
  • Elucidating and Tuning Catalytic Sites on Zirconium- and Aluminum-Containing Nodes : l'étude analyse l'application du tert-butanol pour ajuster les sites catalytiques au sein des cadres métallo-organiques, un aspect essentiel pour les avancées en science des matériaux et en catalyse (Yang & Gates, 2021).
  • Photocatalytic mechanism and performance of a novel wool flake-BiFeO3nanosheet-TiO2 core-shell-structured composite photocatalyst : l'étude démontre le rôle du tert-butanol en tant que solvant dans la synthèse de photocatalyseurs complexes, contribuant ainsi à améliorer leur efficacité dans les applications de dépollution environnementale (Chen et al., 2021).
  • Effect of cross-linked enzyme aggregate strategy on characterization of sn-1,3 extracellular lipase : l'étude démontre le rôle du tert-butanol dans les techniques d'immobilisation des enzymes pour améliorer la stabilité et l'activité des lipases, essentielles pour les applications biotechnologiques (Zhu et al., 2021).
Liaison
Discover EMSURE - to be more than sure!
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup