Documents
1.08444
Sigma-Aldrich
Trypsin
Synonyme(s) :
Parenzyme
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Forme
solid
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1