Principaux documents
1.06441
SAFC
Fluorure de sodium
EMPROVE® API Ph Eur,BP,USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Fluorure de sodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
FNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-667-8
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 hPa ( 1077 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® API
Forme
crystals
Puissance
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
Pf
996 °C
Densité
2.8 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Avec près de 200 ans d'expérience, nous possédons un savoir-faire de pointe en matière de production et assurons une assistance règlementaire complète, pour des principes actifs de grande qualité. D'une gamme complète de nouveaux folates à la synthèse à façon, nos solutions personnalisées et transposables répondent à tous vos besoins de production. Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le fluorure de sodium est utilisé dans les produits d'hygiène buccale, comme oligoélément source de fluor en nutrition clinique et dans les compléments alimentaires. Le fluorure de sodium Emprove® API est fabriqué conformément aux lignes directrices Q7 de l'ICH. Il est accompagné d'un dossier CEP et US-DMF.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable