Documents
1.06395
Supelco
Carbonate de sodium
anhydrous 99.999 Suprapur®
Synonyme(s) :
Acide carbonique, sel disodique, Carbonate de soude, Soude calcinée
About This Item
Formule linéaire :
Na2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.99
Numéro Beilstein :
4154566
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
207-838-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Pureté
99.999%
Forme
powder
Puissance
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
Pf
851 °C (lit.)
Solubilité
212.5 g/L
Densité
2.53 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1100 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Application
  • A mixed separation-immobilization method for soluble salts removal and stabilization of heavy metals in municipal solid waste incineration fly ash.: Details a novel method using sodium carbonate for stabilizing heavy metals in waste ash, improving environmental safety and management of industrial by-products (Atanes et al., 2019).
Actions biochimiques/physiologiques
Constituant de tampon pouvant être utilisé pour l′extraction des protéines membranaires périphériques.
Remarque sur l'analyse
Purity (metallic): ≥ 99.999 %
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 10 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 0.05 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 10 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.1 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 1.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.020 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.010 ppm
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable