Principaux documents
1.06194
Millipore
Piperazine-1,4-bis(propanesulfonic acid) (PIPPS)
About This Item
Code UNSPSC :
12352106
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable