Principaux documents
1.05941
Supelco
Manganese(II) sulfate monohydrate
spray-dried for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Manganese(II) sulfate monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
MnO4S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.00 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-089-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
98.0-101.0% (MnSO4.H2O basis, complexometric)
99.0-101.0% (calc. on the ignited basis, complexometric)
Forme
solid
Puissance
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Perte
10.0-12.0% loss on ignition, 500 °C
pH
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
>449 °C (anhydrous substance)
Solubilité
762 g/L
Densité
2.95 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000‑1200 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Mn+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Liaison
Replaces: MX0210; MX0210-30
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric, MnSO₄·H₂O): 98.0 - 101.0 %
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): 99.0 - 101.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Substances reducing potassium permanganate: passes test
Loss on ignition (500 °C): 10.0 - 12.0 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable