1.05719
Plaques TLC, Gel de silice 60 F₂₅₄
pkg of 200 plates, plate L × W 5 cm × 10 cm, glass support
Synonyme(s) :
Plaques de chromatographie sur couche mince en gel de silice 60
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 200 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
250 μm
Plaque/Plateau, L × l
5 cm × 10 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Liaison
Remarque sur l'analyse
Volume des pores (isotherme N₂) : 0,74 à 0,84 ml/g
d 50 (diffraction laser, distribution de la taille des pores) : 9,7 - 11,7 µm
Épaisseur de couche : 210 - 270 µm
Écart d'épaisseur de couche par plaque : ≤ 35 µm
Tests chromatographiques :
A) Test de couleur
Valeurs hRf
- bleu vif organol, test de couleur, lipophile :
11 - 25
- Ceres Black G, test de couleur, lipophile : 34 à 48
- Ceres violet-brun, dosage colorimétrique, lipophile : 52 à 67
Indice de séparation (dosage colorimétrique, lipophile) : ≥ 9,0
B) Analyse des stéroïdes
Valeurs hRf
- hydrocortisone, analyse des stéroïdes :
25 - 37
- 11-désoxycortisol (substance S de Reichstein), test des stéroïdes : 37 - 49
- méthyltestostérone, test des stéroïdes : 42 - 54
Valeur typique déterminée sur une plaque préconditionnée
Éluant A) Toluène (45 % humidité rel.)
Éluant B) Acétate d′éthyle/Toluène (95+5 v/v ; 20 % humidité rel.)