Documents
1.01644
Sigma-Aldrich
MagPrep® Silica MS
About This Item
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité
1.04 g/cm3 at 20 °C
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
MAGPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable