Principaux documents
1.00681
SAFC
Acide succinique
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF, JPE, ACS
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide butanedioïque
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.09
Beilstein:
1754069
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-740-4
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
ChP
JPE
NF
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Essai
99.0-100.5% (HPLC)
Forme
crystalline
solid
Température d'inflammation spontanée
470 °C
Technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pb
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
Pf
184-186 °C (lit.)
Température de transition
flash point 206 °C
Solubilité
58 g/L
Densité
1.56 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
As: ≤0.0002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.0020%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'acide succinique est un ingrédient courant dans les applications pharmaceutiques, où il est principalement utilisé dans les formes orales solides.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.