A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
38
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIN3A(116443)
General description
130 kDa
Immunogen
Peptide correspondant aux acides aminés 1098 à 1113 (SRKTELEEYQKTNRTC) de la sous-unité NR3A de rat
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Neurosciences
L'anticorps anti-NR3A est un anticorps dirigé contre la sous-unité NR3A pour une utilisation en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Stress oxydatif
Maladies neurodégénératives
Stress oxydatif
Maladies neurodégénératives
Biochem/physiol Actions
NR3A
Physical form
Chromatographie sur protéine A
Format : purifié
Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 M, 0,05 % d'azoture de sodium, avant l'ajout de glycérol jusqu'à une concentration de 30 %.
Preparation Note
2 ans à -20°C
Analysis Note
Produit évalué en routine par immunotransfert sur une préparation de protéines microsomales de cerveau de rat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1