A-197
Ashwagandha Dietary Ingredients Mix solution
20-100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composition
Withaferin A, 100 μg/mL
Withanolide A, 100 μg/mL
Withanolide B, 20 μg/mL
Withanoside V, 100 μg/mL
Withanoside IV, 100 μg/mL
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
20-100 μg/mL in methanol
Format
multi-component solution
Température de stockage
−70°C
Catégories apparentées
Description générale
genus withania
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup