A-194
Amisulpride-D5 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
4-Amino-N-[[1-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide, N-[[1-(Pentadeuterioethyl)-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-methoxy-4-amino-5-(ethylsulfonyl)benzamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C