Principaux documents
Z319198
Büchi® model B-585 distillation flask
Rotation drying flask
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
glass flask
Joint
joint ST/NS neck24/29
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Büchi 037143
Capacité
30 mL
Description générale
For use with B-580 & B-585 ovens.
Informations légales
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG