Z277975
Dual scale pocket bi-metal thermometer
temperature −40-70 °C, accuracy: 2 °F/C
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.79
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
HB Instruments 9/2120
Plage de mesure de la température
−40-70 °C, accuracy: 2 °F/C
Description générale
- 1 3/8 in. dial
- °C/°F scales
- 5 in. stem
- SS construction