Z229571
Hex-head stopper
Plain, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
glass stopper, glass stoppers, stoppers
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
ground glass
Joint
joint: ST/NS24/40
Description
hollow
Catégories apparentées
Description générale
Sits on bench top without rolling.