Principaux documents
Z178667
Pince pour tube Hamilton®
fits vessels with rim thickness < 1/8 in., 12-18 gauge tubing size.
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.51
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Description générale
Accrochez-le sur le rebord de n′importe quelle verrerie de laboratoire d′une épaisseur de moins de 1/8in.pour immobiliser les tubes de jauge 12 à 18.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.