Principaux documents
Z177377
Sigma-Aldrich
Scienceware® micro funnel
top I.D. 43 mm, stem diam. 8 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F14685-0043
Diam. de la tige
8 mm
D.I. de la partie supérieure
43 mm
Catégories apparentées
Description générale
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP