Z137375
Ace precision-ground shaft
diam. × L 6 mm × 318 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Description
With button
Caractéristiques
for flask size 50 ‑ 250 mL
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 953406
Diam. × L
6 mm × 318 mm