W263109
Lime oil
natural, purified by distillation, FCC, Mexico origin, FG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Citrus aurantifolia Swingle (rutaceae)
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
Activité optique
[α]20/D +41°, neat
Produit purifié par
distillation
Composition
contains IFRA restricted Lime Oil
Origine
Mexico origin
Indice de réfraction
n20/D 1.474-1.477 (lit.)
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
182 °C
Densité
0.861 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
α-pinene and β-pinene, limonene (sum of D, L and DL), α-terpineol, citral (neral+geranial)
Propriétés organoleptiques
lime
Description générale
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
120.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.9 °C - closed cup