Principaux documents
W220906
Sigma-Aldrich
Butyl phenylacetate
≥98%, FCC, FG
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.25
Numéro FEMA:
2209
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2159
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.787
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
pb
133-135 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
honey; rose
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-2-3-9-14-12(13)10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,2-3,9-10H2,1H3
Clé InChI
LDOXTQYWWYXYSQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup