TEM-FCF400CU
Formvar/Carbon Supported Copper Grids
size 400 mesh, box of 25
Synonyme(s) :
Formvar/Carbon 400 Mesh, Copper, 25pk
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
copper grid
formvar/carbon film
Description
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
Conditionnement
box of 25
Taille
400 mesh