TEM-CF200CU
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 200 mesh, box of 25
Synonyme(s) :
CARBON FILM 200 MESH CU 25/BX
Conditionnement
box of 25
Taille
200 mesh
Catégories apparentées
Description générale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 200 mesh.