T48208
Acide tribromoacétique
99%
Synonyme(s) :
2,2,2-Tribromoacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
pb
245 °C (lit.)
Pf
128-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2HBr3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
QIONYIKHPASLHO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges