Principaux documents
SYNV200100G
Synthware micro Dewar vacuum trap
100 mL, stopcock: glass
Synonyme(s) :
Synthware V200100G
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.51
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware V200100G
Capacité
100 mL
Catégories apparentées
Description générale
Small scale dry ice, Dewar style trap. The dry-ice chamber is 40 mm I.D.× 60 mm in length. Choice PTFE stopcock for grease-free operation.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.