Principaux documents
SYNF629125
Synthware pressure equalizing addition funnel
125 mL, joint: ST/NS 19/22, stopcock: PTFE
Synonyme(s) :
Synthware F629125, dropping funnel
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F629125
Capacité
125 mL
125 mL
Catégories apparentées
Description générale
With 1:5 PTFE stopcock
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.