Principaux documents
S853690
2-(4-NITROPHENOXY)ETHYL N-(2,5-DIFLUOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12F2N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.27
Numéro MDL:
Autres remarques