Documents
S777838
N-ACETYL-L-ALANYL-L-ALANYL-L-ALANYL-L-ALANINE METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H26N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.398
Numéro MDL:
Autres remarques