Principaux documents
S294829
3-BENZO(1,3)DIOXOL-5-YL-ACRYLIC ACID 3-BENZO(1,3)DIOXOL-5-YL-ALLYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.347
Numéro MDL:
Autres remarques