Documents
S286001
2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-PYRIDINE-3,5-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.246
Numéro MDL:
Autres remarques