R936138
3-CHLORO-1H-INDOLE-2-CARBALDEHYDE N-CYCLOHEXYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H19ClN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.874
Numéro MDL:
Produits recommandés