Principaux documents
R802530
4-(2-((1-NAPHTHYLOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 1-NAPHTHOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.521
Numéro MDL:
Autres remarques