Principaux documents
R656968
3-(4-CHLOROPHENYL)-1-(2-HYDROXY-5-METHOXYPHENYL)-2-PROPEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.733
Numéro MDL:
Autres remarques